Learn More
Abnova™ Human PELI3 Full-length ORF (AAH21256.1, 1 a.a. - 331 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH21256.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 246330 |
Peso molecolare | 61.7kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16159563
|
Abnova™
H00246330-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16149563
|
Abnova™
H00246330-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Toll-like receptors (TLRs; see MIM 603030) and IL1R (IL1R1; MIM 147810) are part of the innate immune response aimed at mobilizing defense mechanisms in response in infection or injury. Pellino proteins, such as PELI3, are intermediate components in the signaling cascades initiated by TLRs and IL1R (Jensen and Whitehead, 2003 [PubMed 12874243]).[supplied by OMIM]
Sequence: MVLEGNPEVGSPRTSDLQHRGNKGSCVLSSPGEDAQPGEEPIKYGELIVLGCCEEGGEETEAQRGEVTGPRAHSCYNGCLASGDKGRRRSRLALSRRSHANGVKPDVMHHISTPLVSKALSNRGQHSISYTLSRSHSVIVEYTHDSDTDMFQIGRSTENMIDFVVTDTSPGGGAAEGPSAQSTISRYACRILCDRRPPYTARIYAAGFDASSNIFLGERAAKWRTPDGLMDGLTTNGVLVMHPAGGFSEDSAPGVWREISVCGNVYTLRDSRSAQQRGKLVGGPLHSPPLSLPGPHKLPIPLPKPGDDLQSFCPREPQQAPYQGIPGPGGSSpecifica
AAH21256.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
61.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MVLEGNPEVGSPRTSDLQHRGNKGSCVLSSPGEDAQPGEEPIKYGELIVLGCCEEGGEETEAQRGEVTGPRAHSCYNGCLASGDKGRRRSRLALSRRSHANGVKPDVMHHISTPLVSKALSNRGQHSISYTLSRSHSVIVEYTHDSDTDMFQIGRSTENMIDFVVTDTSPGGGAAEGPSAQSTISRYACRILCDRRPPYTARIYAAGFDASSNIFLGERAAKWRTPDGLMDGLTTNGVLVMHPAGGFSEDSAPGVWREISVCGNVYTLRDSRSAQQRGKLVGGPLHSPPLSLPGPHKLPIPLPKPGDDLQSFCPREPQQAPYQGIPGPGGS | |
RUO | |
PELI3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
246330 | |
PELI3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC35521 | |
PELI3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |