missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Recognizes human PG II
- Pepsinogen I and II are precursors of pepsin, preproduced by gastric mucosa and released into gastric lumen and peripheral circulation
- Advanced inflammation of gastric mucosa and its progression toward atrophic gastritis in corpus is associated with a change in serum biomarkers pepsinogen I and II
- PG II (Pepsinogen II, progastricsin, PGC, pepsinogen C) is an aspartic protease expressed in gastric chief cells and novel marker of Type 2 cells with advantages over current markers used to identify Type II cells in developing lung
- Involved in proteolysis and peptidolysis
Process:
- Antibody specific for PG II pre-coated onto microwells
- PG II protein in samples captured by the coated antibody after incubation
- After extensive washing, another antibody specific for PG II is added to detect captured PG II protein
- For signal development, horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
- Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
- Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_002621 |
| Intervallo saggio | 1.56 to 100 ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.03 ng/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Metodo di rilevamento | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Tipo di campione | Plasma, Serum |
| Substrato | DAB |
| Target Species | Human |
| ID gene (immissione) | 5225 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 96TEST AuthentiKine Human TNF-alpha ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?