missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Phospho-MSK1 (S376)/MSK2 (S360) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18022652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18022652 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18022652 Fornitore R&D Systems N. del fornitore AF1094

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MSK1/MSK2 Polyclonal specifically detects MSK1/MSK2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MSK1/MSK2 (p Ser376, p Ser360)
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 0.2 ug/mL
Alias gene 1110069D02Rik, 3110005L17Rik, 6330404E13Rik, RPS6KA4, RPS6KA5, RSKB
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Phosphopeptide containing human MSK1 S376 site
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Test di specificità Detects human MSK1 and MSK2 when phosphorylated at S376 and S360, respectively. The amino acid sequence surrounding S360 of mouse MSK2 is identical to the phosphopeptide antigen.
Ricostituzione Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Target Species Human
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.