missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Phospho-p70 S6 Kinase (T229) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18778109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μg
Dimensione della confezione:
25µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18778109 25 μg 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18778109 Fornitore R&D Systems N. del fornitore MAB8964SP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

p70 S6 Kinase/S6K Monoclonal specifically detects p70 S6 Kinase/S6K in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene p70 S6 Kinase/S6K
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 1015B
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000 dilution, Immunocytochemistry 1:200 dilution
Formulazione Supplied as a solution in PBS containing BSA, Glycerol and Sodium Azide. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide
Alias gene EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6 kinase, alpha 1,70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, p70 S6 kinase, alpha 2, p70 S6KA, p70 S6K-alpha, p70(S6K)-alpha, p70-alpha, p70-S6K, P70S6K1, PS6K, ribosomal protein S6 kinase beta-1, Ribosomal protein S6 kinase I, ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1, RPS6KB1, S6K, S6K1, S6K1p70-S6K 1, S6K-beta-1, serine/threonine kinase 14 alpha, Serine/threonine-protein kinase 14A, STK14A
Simboli geni RPS6KB1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Phosphopeptide containing human p70S6K T229
Metodo di purificazione Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6198
Test di specificità Detects human p70 S6 Kinase when phosphorylated at T229.
Target Species Human
Content And Storage 12 months from date of receipt, -20 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after opening. 6 months, -20 degreesC under sterile conditions after opening.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.