Learn More
R&D Systems™ Human PIBF1 (NP_006337.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18790987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18790987 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18790987 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.00€
    863.10€ / 10µg
    Risparmia 49.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene PIBF1
Numero di accesso NP_006337.2
ID gene (immissione) 10464
Alias gene C13orf24, chromosome 13 open reading frame 24, KIAA1008, PIBF, progesterone immunomodulatory binding factor 1, progesterone-induced blocking factor 1, progesterone-induced-blocking factor 1, RP11-505F3.1
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg