Learn More
R&D Systems™ Human PIK3R1 (NP_852664.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18771777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18771777 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18771777 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    968.14€
    863.10€ / 10µg
    Risparmia 105.04€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Gene PI 3-Kinase p85 alpha
Numero di accesso NP_852664.1
ID gene (immissione) 5295
Alias gene AGM7, GRB1, IMD36, p85, p85-ALPHA, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85 alpha), phosphatidylinositol 3-kinase-associated p-85 alpha, phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit alpha, phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 1 (alpha), PI 3 Kinase p85 alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-alpha, PIK3R1, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit p85-alpha
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg