missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PINK1 Partial ORF (AAH28215, 151 a.a. - 250 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso AAH28215
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 65018
Peso molecolare 36.63kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16159796
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00065018-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16149796
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00065018-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene encodes a serine/threonine protein kinase that localizes to mitochondria. It is thought to protect cells from stress-induced mitochondrial dysfunction. Mutations in this gene cause one form of autosomal recessive early-onset Parkinson disease. [provided by RefSeq]

Sequence: FRLEEYLIGQSIGKGCSAAVYEATMPTLPQNLEVTKSTGLLPGRGPGTSAPGEGQERAAGAPAFPLAIKMMWNISAGSSSEAILNTMSQELVPASRVALA
Specifica

Specifications

AAH28215
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BRPK/FLJ27236/PARK6
PINK1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
65018
PINK1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FRLEEYLIGQSIGKGCSAAVYEATMPTLPQNLEVTKSTGLLPGRGPGTSAPGEGQERAAGAPAFPLAIKMMWNISAGSSSEAILNTMSQELVPASRVALA
RUO
PINK1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates