missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PLCD1 Partial ORF (AAH50382, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH50382 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 5333 |
Peso molecolare | 36.74kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16149171
|
Abnova™
H00005333-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16159171
|
Abnova™
H00005333-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Phosphoinositide-specific phospholipase C (PLC) acts as a signal transducer that generates 2 second messengers, diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate, by hydrolyzing inositol phospholipids. PLC comprises a diverse family of enzymes that differ in structure and tissue distribution (Berridge, 1993 [PubMed 8381210]).[supplied by OMIM]
Sequence: MDSGRDFLTLHGLQDDEDLQALLKGSQLLKVKSSSWRRERFYKLQEDCKTIWQESRKVMRTPESQLFSIEDIQEVRMGHRTEGLEKFARDVPEDRCFSIVSpecifica
AAH50382 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PLCD1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5333 | |
PLCD1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MDSGRDFLTLHGLQDDEDLQALLKGSQLLKVKSSSWRRERFYKLQEDCKTIWQESRKVMRTPESQLFSIEDIQEVRMGHRTEGLEKFARDVPEDRCFSIV | |
RUO | |
PLCD1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |