Learn More
Abnova™ Human PLIN Partial ORF (NP_002657.2, 101 a.a. - 208 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002657.2 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 5346 |
Peso molecolare | 37.62kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16162945
|
Abnova™
H00005346-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16172945
|
Abnova™
H00005346-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The protein encoded by this gene coats lipid storage droplets in adipocytes, thereby protecting them until they can be broken down by hormone-sensitive lipase. The encoded protein is the major cAMP-dependent protein kinase substrate in adipocytes and, when unphosphorylated, may play a role in the inhibition of lipolysis. Alternatively spliced transcript variants varying in the 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KIPALQYPPEKIASELKDTISTRLRSARNSISVPIASTSDKVLGAALAGCELAWGVARDTAEFAANTRAGRLASGGADLALGSIEKVVEYLLPADKEESAPAPGHQQASpecifica
NP_002657.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PERI | |
PLIN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5346 | |
PLIN (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KIPALQYPPEKIASELKDTISTRLRSARNSISVPIASTSDKVLGAALAGCELAWGVARDTAEFAANTRAGRLASGGADLALGSIEKVVEYLLPADKEESAPAPGHQQA | |
RUO | |
PLIN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |