Learn More
Abcam Human Podoplanin ELISA Kit- Intracellular
Codice prodotto. 32115605 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
384 tests
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32115605 10 x 96 Tests 96 tests
32115311 1 x 96 Tests 96 tests
32115189 1 x 384 Tests 384 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 32115605 Fornitore Abcam N. del fornitore ab32392410x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Human Podoplanin ELISA Kit- Intracellular
Human Podoplanin ELISA Kit- Intracellular
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Numero di accesso Q86YL7
Intervallo saggio 25 to 1600 pg/mL
Assay Sensitivity 7 pg/mL
Content And Storage 4°C
Analiti rilevabili PDPN (Podoplanin)
Saggio Human Podoplanin ELISA Kit- Intracellular
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type Sandwich ELISA
Tipo di campione Cell Lysates
Sufficiente per 10 x 96 Tests
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Gene PDPN
Immunoassay Kit Grade RUO
Measuring Range 25 to 1600 pg/mL
Proteine PDPN
Quantitation Range 25 to 1600 pg/mL
Quantità 10 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immuno-oncology
Shipping Condition Blue Ice
Bersaglio PDPN (Podoplanin)
Target Kit Named PDPN (Podoplanin)
UniProt ID Q86YL7
Limite di rilevamento 25 pg/mL