Learn More
Abnova™ Human PPM1G Partial ORF (NP_817092, 462 a.a. - 544 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_817092 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 5496 |
Peso molecolare | 34.87kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16169411
|
Abnova™
H00005496-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16159411
|
Abnova™
H00005496-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a member of the PP2C family of Ser/Thr protein phosphatases. PP2C family members are known to be negative regulators of cell stress response pathways. This phosphatase is found to be responsible for the dephosphorylation of Pre-mRNA splicing factors, which is important for the formation of functional spliceosome. Studies of a similar gene in mice suggested a role of this phosphatase in regulating cell cycle progression. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: QRDENGELRLLSSIVEELLDQCLAPDTSGDGTGCDNMTCIIICFKPRNTAELQPESGKRKLEEVLSTEGAEENGNSDKKKKAKSpecifica
NP_817092 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.87kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC1675/MGC2870/PP2CG/PP2CGAMMA/PPP2CG | |
PPM1G | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5496 | |
PPM1G (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QRDENGELRLLSSIVEELLDQCLAPDTSGDGTGCDNMTCIIICFKPRNTAELQPESGKRKLEEVLSTEGAEENGNSDKKKKAK | |
RUO | |
PPM1G | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |