missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PPT2 Partial ORF (NP_005146, 203 a.a. - 302 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_005146
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 9374
Peso molecolare 36.74kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16170506
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009374-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16160506
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009374-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene encodes a member of the palmitoyl-protein thioesterase family. The encoded glycosylated lysosomal protein has palmitoyl-CoA hydrolase activity in vitro, but does not hydrolyze palmitate from cysteine residues in proteins. Three transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, with one of the isoforms being inactive. [provided by RefSeq]

Sequence: DHPNATVWRKNFLRVGHLVLIGGPDDGVITPWQSSFFGFYDANETVLEMEEQLVYLRDSFGLKTLLARGAIVRCPMAGISHTAWHSNRTLYETCIEPWLS
Specifica

Specifica

NP_005146
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C6orf8/DKFZp564P1516/G14
PPT2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9374
PPT2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DHPNATVWRKNFLRVGHLVLIGGPDDGVITPWQSSFFGFYDANETVLEMEEQLVYLRDSFGLKTLLARGAIVRCPMAGISHTAWHSNRTLYETCIEPWLS
RUO
PPT2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications