Learn More
Abnova™ Human PRH2 Full-length ORF (NP_005033.1, 1 a.a. - 166 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005033.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 5555 |
Peso molecolare | 43.4kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16169511
|
Abnova™
H00005555-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16159511
|
Abnova™
H00005555-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Sequence: MLLILLSVALLAFSSAQDLDEDVSQEDVPLVISDGGDSEQFIDEERQGPPLGGQQSQPSAGDGNQNDGPQQGPPQQGGQQQQGPPPPQGKPQGPPQQGGHPPPPQGRPQGPPQQGGHPRPPRGRPQGPPQQGGHQQGPPPPPPGKPQGPPPQGGRPQGPPQGQSPQSpecifica
NP_005033.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
43.4kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLLILLSVALLAFSSAQDLDEDVSQEDVPLVISDGGDSEQFIDEERQGPPLGGQQSQPSAGDGNQNDGPQQGPPQQGGQQQQGPPPPQGKPQGPPQQGGHPPPPQGRPQGPPQQGGHPRPPRGRPQGPPQQGGHQQGPPPPPPGKPQGPPPQGGRPQGPPQGQSPQ | |
RUO | |
PRH2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
5555 | |
PRH2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686B01256/DKFZp686F14256/DKFZp686I11251/DKFZp686J06255/DKFZp686L01253/DKFZp686L16244/DKFZp686M04243/DKFZp686N24248/Pr | |
PRH2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |