Learn More
Abnova™ Human PRKG1 Partial ORF (NP_006249, 73 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_006249
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 5592
Peso molecolare 36.52kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16064575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005592-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16054575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005592-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sequence: RTKRQAISAEPTAFDIQDLSHVTLPFYPKSPQSKDLIKEAILDNDFMKNLELSQIQEIVDCMYPVEYGKDSCIIKEGDVGSLVYVMEDGKVEVTKEGV
Specifica
Specifica
NP_006249
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CGKI/DKFZp686K042/FLJ36117/MGC71944/PGK/PKG/PRKG1B/PRKGR1B/cGKI-BETA/cGKI-alpha
PRKG1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5592
PRKG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RTKRQAISAEPTAFDIQDLSHVTLPFYPKSPQSKDLIKEAILDNDFMKNLELSQIQEIVDCMYPVEYGKDSCIIKEGDVGSLVYVMEDGKVEVTKEGV
RUO
PRKG1
Wheat Germ (in vitro)