missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Human ProANP Peptide, Synthetic, >95% Purity, 100 μg
Descrizione
- Purity: >95%
- Form: Lyophilized
- Tested Applications: BL
- Protein Type: Synthetic
- Species Reactivity: Human
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Lyophilized |
| Label or Dye | Unconjugated |
| Reattività | Human |
| Shipping Condition | Blue Ice |
| Substrate Properties | Peptide-based Substrate |
| Target Molecule | proANP (Human) |
| Cross-reattività | Human |
| Quantità | 100 μg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Blocking, Neutralization |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?