Learn More
R&D Systems™ Human Proprotein Convertase 4 (NP_060043.2) VersaClone cDNA
Specifica
Specifica
| Gene | Proprotein convertase PC4 |
| Numero di accesso | NP_060043.2 |
| ID gene (immissione) | 54760 |
| Alias gene | DKFZp434B217, EC 3.4.21, EC 3.4.21.75, EC 3.4.21.93, MGC34749, PC4, PC4EC 3.4.21.-, Proprotein convertase 4, proprotein convertase subtilisin/kexin type 4, SPC5 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Quantità | 10 μg |