Learn More
R&D Systems™ Human Proprotein Convertase 7 (NP_004707.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18781377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18781377 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18781377 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3602
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Gene Proprotein Convertase 7/PCSK7
Numero di accesso NP_004707.2
ID gene (immissione) 9159
Alias gene EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.61, EC 3.4.21.75, EC 3.4.21.93, hPC8, LPC, LPCFLJ23503, Lymphoma proprotein convertase, PC7FLJ45329, PC8prohormone convertase PC7, PCSK7, Prohormone convertase 7, Proprotein convertase 7, Proprotein convertase 8, proprotein convertase subtilisin/kexin type 7, SPC7, SPC7proprotein convertase PC7, Subtilisin/kexin-like protease PC7
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg