Learn More
Novus Biologicals™ Human Prostate Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Prostate Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Reproductive |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Prostate |
| Frazione cellulare | Membrane |
| Condizione del tessuto | Normal |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 2 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only