missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PRSS8 Partial ORF (NP_002764, 33 a.a. - 131 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002764 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 5652 |
Peso molecolare | 36.63kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16173545
|
Abnova™
H00005652-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16163545
|
Abnova™
H00005652-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a trypsinogen, which is a member of the trypsin family of serine proteases. This enzyme is highly expressed in prostate epithelia and is one of several proteolytic enzymes found in seminal fluid. The proprotein is cleaved to produce a light chain and a heavy chain which are associated by a disulfide bond. It is active on peptide linkages involving the carboxyl group of lysine or arginine. [provided by RefSeq]
Sequence: AEAPCGVAPQARITGGSSAVAGQWPWQVSITYEGVHVCGGSLVSEQWVLSAAHCFPSEHHKEAYEVKLGAHQLDSYSEDAKVSTLKDIIPHPSYLQEGSSpecifica
NP_002764 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CAP1/PROSTASIN | |
PRSS8 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5652 | |
PRSS8 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AEAPCGVAPQARITGGSSAVAGQWPWQVSITYEGVHVCGGSLVSEQWVLSAAHCFPSEHHKEAYEVKLGAHQLDSYSEDAKVSTLKDIIPHPSYLQEGS | |
RUO | |
PRSS8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |