Learn More
ACROBiosystems Human PTK7 / CCK4 Protein, His Tag (MALS verified)
483.38€ - 3514.29€
Specifica
Numero di accesso NP_002812.2
Peso molecolare 76.5 kDa
Sorgente Human PTK7, His Tag (PT7-H52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 31 - Thr 704 (Accession # Q13308-1).
Immunogeno Ala 31 - Thr 704
Requisiti di stoccaggio -20°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17296420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
PT7-H52H3-1MG
1 mg
3514.29€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17286420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
PT7-H52H3-100UG
100 μg
483.38€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
PTK7, highly expressed in lung, liver, pancreas, kidney, placenta and melanocytes. Weakly expressed in thyroid gland, ovary, brain, heart and skeletal muscle. Also expressed in erythroleukemia cells. Inactive tyrosine kinase involved in Wnt signaling pathway. Component of both the non-canonical (also known as the Wnt/planar cell polarity signaling) and the canonical Wnt signaling pathway. Functions in cell adhesion, cell migration, cell polarity, proliferation, actin cytoskeleton reorganization and apoptosis. Has a role in embryogenesis, epithelial tissue organization and angiogenesis.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 76.5 kDa. The protein migrates as 90-115 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Specifica
Specifica
NP_002812.2
Human PTK7, His Tag (PT7-H52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 31 - Thr 704 (Accession # Q13308-1).
-20°C
PTK7
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Enzymes
76.5 kDa
Ala 31 - Thr 704
PTK7,CCK4,CCK-4,Tyrosine-protein kinase-like 7,Protein-tyrosine kinase 7,Protein-tyrosine kinase 7
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE.