Learn More
Abnova™ Human RBM15 Partial ORF (NP_073605.4, 701 a.a. - 810 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_073605.4 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 64783 |
Peso molecolare | 37.84kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16169716
|
Abnova™
H00064783-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16159716
|
Abnova™
H00064783-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Members of the SPEN (Split-end) family of proteins, including RBM15, have repressor function in several signaling pathways and may bind to RNA through interaction with spliceosome components (Hiriart et al., 2005 [PubMed 16129689]).[supplied by OMIM]
Sequence: PIRDRRGSLEKSQGDKRDRKNSASAERDRKHRTTAPTEGKSPLKKEDRSDGSAPSTSTASSKLKSPSQKQDGGTAPVASASPKLCLAWQGMLLLKNSNFPSNMHLLQGDLSpecifica
NP_073605.4 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ12479/FLJ21943/MGC119584/OTT/OTT1/SPEN | |
RBM15 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
64783 | |
RBM15 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PIRDRRGSLEKSQGDKRDRKNSASAERDRKHRTTAPTEGKSPLKKEDRSDGSAPSTSTASSKLKSPSQKQDGGTAPVASASPKLCLAWQGMLLLKNSNFPSNMHLLQGDL | |
RUO | |
RBM15 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |