Learn More
Novus Biologicals™ Human Rectum Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Codice prodotto. 18203990 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18203990 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18203990 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBL126433
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
The Human Rectum Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tissue Digestive/Waste
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Rectum
Frazione cellulare Membrane
Condizione del tessuto Tumor
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 2 mg/mL
Product Type Human Rectum Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only