Learn More
R&D Systems™ Human Renin R (NP_005756.2) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | Renin R |
| Accession Number | NP_005756.2 |
| Gene ID (Entrez) | 10159 |
| Gene Alias | APT6M8-9, ATP6AP2, ATP6IP2, ATP6M8-9, ATP6M8-9 MRXE, ATPase H(+)-transporting lysosomal accessory protein 2, ATPase H(+)-transporting lysosomal-interacting protein 2, ATPase, H+ transporting, lysosomal accessory protein 2, ATPase, H+ transporting, lysosomal interacting protein 2, CAPER, ELDF10, Embryonic liver differentiation factor 10, ER-localized type I transmembrane adaptor, H+ transporting, lysosomal (vacuolar proton pump) membrane sectorassociated protein M8-9, HT028, M8-9, MGC99577, MRXE, MSTP009, N14F, renin receptor, ReninR, vacuolar proton ATP synthase membrane sector associated protein M8-9, V-ATPase M8.9 subunit, XMRE |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 10 μg |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?