missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Respiratory Syncytial Virus Phosphoprotein Antibody (2H102) - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18691538 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18691538 0.025 mL 0.03mL
18678596 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18691538 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2502760.025ml

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Human Respiratory Syncytial Virus Phosphoprotein Monoclonal antibody specifically detects Human Respiratory Syncytial Virus Phosphoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Human Respiratory Syncytial Virus Phosphoprotein
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone 2H102
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Formulazione PBS
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human RSV strain A2 infected HeLa cells
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.025 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Virology Bacteria and Parasites
Primario o secondario Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.