Learn More
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32142327 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32142327 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2586401Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T