Learn More
Abnova™ Human RNF26 Partial ORF (NP_114404, 344 a.a. - 433 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_114404
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 79102
Peso molecolare 35.64kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16169936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00079102-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16159936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00079102-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this intronless gene contains a C3HC5 type of RING finger, a motif known to be involved in protein-DNA and protein-protein interactions. The expression of this gene was found to be upregulated in cancer cell lines derived from different types of cancer. [provided by RefSeq]
Sequence: TIRVTPVRGRERLNEEEPPGGQDPWKLLKEQEERKKCVICQDQSKTVLLLPCRHLCLCQACTEILMRHPVYHRNCPLCRRGILQTLNVYL
Specifica
Specifica
NP_114404
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC2642
RNF26
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
79102
RNF26 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TIRVTPVRGRERLNEEEPPGGQDPWKLLKEQEERKKCVICQDQSKTVLLLPCRHLCLCQACTEILMRHPVYHRNCPLCRRGILQTLNVYL
RUO
RNF26
Wheat Germ (in vitro)