missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RNF32 Partial ORF (NP_112198, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_112198
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 140545
Peso molecolare 36.74kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16161937
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00140545-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16151937
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00140545-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The protein encoded by this gene contains two RING ring finger motifs. RING finger motifs are present in a variety of functionally distinct proteins and are known to be involved in protein-DNA or protein-protein interactions. This gene was found to be expressed during spermatogenesis, most likely in spermatocytes and/or in spermatids. Several alternatively spliced transcript variants exist, but their full length natures are not clear. [provided by RefSeq]

Sequence: MLKNKGHSSKKDNLAVNAVALQDHILHDLQLRNLSVADHSKTQVQKKENKSLKRDTKAIIDTGLKKTTQCPKLEDSEKEYVLDPKPPPLTLAQKLGLIGP
Specifica

Specifica

NP_112198
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FKSG33/HSD15
RNF32
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
140545
RNF32 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MLKNKGHSSKKDNLAVNAVALQDHILHDLQLRNLSVADHSKTQVQKKENKSLKRDTKAIIDTGLKKTTQCPKLEDSEKEYVLDPKPPPLTLAQKLGLIGP
RUO
RNF32
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications