missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RPS6KA3 Partial ORF (NP_004577, 2 a.a. - 95 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004577 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 6197 |
Peso molecolare | 36.08kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16014695
|
Abnova™
H00006197-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16004695
|
Abnova™
H00006197-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including members of the mitogen-activated kinase (MAPK) signalling pathway. The activity of this protein has been implicated in controlling cell growth and differentiation. Mutations in this gene have been associated with Coffin-Lowry syndrome (CLS). [provided by RefSeq]
Sequence: PLAQLADPWQKMAVESPSDSAENGQQIMDEPMGEEEINPQTEEVSIKEIAITHHVKEGHEKADPSQFELLKVLGQGSFGKVFLVKKISGSDARQSpecifica
NP_004577 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.08kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CLS/HU-3/ISPK-1/MAPKAPK1B/MRX19/RSK/RSK2/S6K-alpha3/p90-RSK2/pp90RSK2 | |
RPS6KA3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6197 | |
RPS6KA3 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
PLAQLADPWQKMAVESPSDSAENGQQIMDEPMGEEEINPQTEEVSIKEIAITHHVKEGHEKADPSQFELLKVLGQGSFGKVFLVKKISGSDARQ | |
RUO | |
RPS6KA3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |