Learn More
R&D Systems™ Human SCD-1 (NP_005054.3) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18748669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18748669 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18748669 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    387.45€ / 10µg
    Risparmia 22.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene SCD-1
Numero di accesso NP_005054.3
ID gene (immissione) 6319
Alias gene FADS5, MSTP008, SCD1, SCDOS, Stearoyl-CoA desaturase
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg