missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human SCD5 (NP_001032671.2) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18720389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18720389 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18720389 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3005

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene SCD5
Numero di accesso NP_001032671.2
ID gene (immissione) 79966
Alias gene ACOD4, ACOD4Acyl-CoA-desaturase 4, FADS4, FLJ21032, HSCD5, HSCD5Stearoyl-CoA 9-desaturase, SCD2, SCD4, SCD4EC 1.14.19.1, stearoyl-CoA desaturase 4, stearoyl-CoA desaturase 5
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.