Learn More
R&D Systems™ Human Semaphorin 5B (NP_001026872) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18774779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18774779 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18774779 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00€
    897.75€ / 10µg
    Risparmia 52.25€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Specifica
Numero di accesso NP_001026872
ID gene (immissione) 54437
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg