Learn More
R&D Systems™ Human Serpin G1/C1 Inhibitor (NP_000053.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18441860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18441860 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18441860 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene Serpin G1/C1 Inhibitor
Numero di accesso NP_000053.2
ID gene (immissione) 710
Alias gene C1 Inhibitor, C1IN, C1INH, C1NH, HAE1, HAE2, SERPING1 serpin peptidase inhibitor, clade G (C1 inhibitor), member 1
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg