Learn More
Abnova™ Human SH2D3A Partial ORF (NP_005481, 460 a.a. - 575 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005481 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 10045 |
Peso molecolare | 38.5kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16161716
|
Abnova™
H00010045-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16151716
|
Abnova™
H00010045-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Sequence: GAGPCDPGEVALPHVAPMVRLLEGEEVAGPLDESCERLLRTLHGARHMVRDAPKFRKVAAQRLRGFRPNPELREALTTGFVRRLLWGSRGAGAPRAERFEKFQRVLGVLSQRLEPDSpecifica
NP_005481 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.5kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NSP1 | |
SH2D3A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10045 | |
SH2D3A (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GAGPCDPGEVALPHVAPMVRLLEGEEVAGPLDESCERLLRTLHGARHMVRDAPKFRKVAAQRLRGFRPNPELREALTTGFVRRLLWGSRGAGAPRAERFEKFQRVLGVLSQRLEPD | |
RUO | |
SH2D3A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |