Learn More
R&D Systems™ Human Sirtuin 3/SIRT3 (NP_036371.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18720517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18720517 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18720517 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.39€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 45.69€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Gene Sirtuin 3/SIRT3
Numero di accesso NP_036371.1
ID gene (immissione) 23410
Alias gene EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, hSIRT3, mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, NAD-dependent deacetylase sirtuin-3, mitochondrial, SIR2L3, SIR2L3silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 3, sir2-like 3, SIR2-like protein 3, SIRT3, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 3, sirtuin 3, sirtuin type 3
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg