Learn More
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32153302 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32153302 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2591141Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T