Learn More
R&D Systems™ Human SLC13A3/NaDC3 (NP_073740) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18481790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18481790 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18481790 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC0763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.80€
    897.75€ / 10µg
    Risparmia 108.05€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Solute Carrier Family 13 (Sodium/Sulfate Symporters), Member 3
The Human SLC13A3/NaDC3 (NP_073740) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for SLC13A3/NaDC3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The SLC13A3/NaDC3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene hSLC13A3
Numero di accesso NP_073740
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 1822bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.