Learn More
Human SLC20A2 (PIT2) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32141162 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32141162 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2586711Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Human SLC20A2 (PIT2) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC20A2 (PIT2) knockout HeLa