Learn More
Abnova™ Human SLC6A4 Partial ORF (NP_001036, 181 a.a. - 252 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001036
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 6532
Peso molecolare 33.66kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16135405
Vedere i documenti
Abnova™
H00006532-Q01.25ug
25 ug Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16125405
Vedere i documenti
Abnova™
H00006532-Q01.10ug
10 ug Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This gene encodes an integral membrane protein that transports the neurotransmitter serotonin from synaptic spaces into presynaptic neurons. The encoded protein terminates the action of serotonin and recycles it in a sodium-dependent manner. This protein is a target of psychomotor stimulants, such as amphetamines and cocaine, and is a member of the sodium:neurotransmitter symporter family. A repeat length polymorphism in the promoter of this gene has been shown to affect the rate of serotonin uptake and may play a role in sudden infant death syndrome, aggressive behavior in Alzheimer disease patients, and depression-susceptibility in people experiencing emotional trauma. [provided by RefSeq]
Sequence: AWALYYLISSFTDQLPWTSCKNSWNTGNCTNYFSEDNITWTLHSTSPAEEFYTRHVLQIHRSKGLQDLGGIS
Specifica
Specifica
NP_001036
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.66kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
5-HTT/5HTT/HTT/OCD1/SERT/hSERT
SLC6A4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6532
SLC6A4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
AWALYYLISSFTDQLPWTSCKNSWNTGNCTNYFSEDNITWTLHSTSPAEEFYTRHVLQIHRSKGLQDLGGIS
RUO
SLC6A4
Wheat Germ (in vitro)