Learn More
Human SMAD1 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32155882 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32155882 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32155882 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2576861Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Human SMAD1 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SMAD1 knockout HeLa
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot