Learn More
R&D Systems™ Human SOD2/Mn-SOD (NP_000627.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18782317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18782317 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18782317 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    348.60€ / 10µg
    Risparmia 20.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Specifica
Gene SOD2/Mn-SOD
Numero di accesso NP_000627.2
ID gene (immissione) 6648
Alias gene EC 1.15.1.1, indophenoloxidase B, IPOB, IPO-B, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, Mn SOD, Mn superoxide dismutase, MnSOD, MVCD6, SOD, Mitochodrial, superoxide dismutase [Mn], mitochondrial, superoxide dismutase 2, mitochondrial
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg