Learn More
R&D Systems™ Human SorCS3 (NP_055793.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18481590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18481590 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18481590 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00€
    1356.60€ / 10µg
    Risparmia 78.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene SorCS3
Numero di accesso NP_055793.1
ID gene (immissione) 22986
Alias gene 6330404A12Rik, KIAA1059SORCS, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 3, VPS10 domain receptor protein SORCS 3 (SORCS3), VPS10 domain-containing receptor SorCS3
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg