missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SPCS3 Full-length ORF (NP_068747.1, 1 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00060559-P01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16163243

  • 335.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: MNTVLSRANSLFAFSLSVMAALTFGCFITTAFKDRSVPVRLHVSRIMLKNVEDFTGPRERSDLGFITFDITADLENIFDWNVKQLFLYLSAEYSTKNNALNQVVLWDKIVLRGDNPKLLLKDMKTKYFFFDDGNGLKGNRNVTLTLSWNVVPNAGILPLVTGSGHVSVPFPDTYEITKSY
Specifica

Specifica

NP_068747.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp564J1864/FLJ22649/PRO3567/SPC22/23/SPC3/YLR066W
SPCS3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
60559
SPCS3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MNTVLSRANSLFAFSLSVMAALTFGCFITTAFKDRSVPVRLHVSRIMLKNVEDFTGPRERSDLGFITFDITADLENIFDWNVKQLFLYLSAEYSTKNNALNQVVLWDKIVLRGDNPKLLLKDMKTKYFFFDDGNGLKGNRNVTLTLSWNVVPNAGILPLVTGSGHVSVPFPDTYEITKSY
RUO
SPCS3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali