missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Spinal Cord Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus)

Codice prodotto. 18212554 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18212554 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18212554 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82059358

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The Human Spinal Cord Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Nervous
Quantità 1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Total Protein - Lupus: Spinal Cord
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Lupus
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Human Spinal Cord Whole Tissue Lysate (Adult Lupus)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.