Learn More
Abnova™ Human SPPL2A Partial ORF (NP_116191, 31 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_116191
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 84888
Peso molecolare 36.63kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16160927
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00084888-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16150927
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00084888-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This gene is a member of the signal peptide peptidase-like protease (SPPL) family and encodes an endosomal membrane protein with a protease associated (PA) domain. This protein plays a role in innate and adaptive immunity. A pseudogene of this gene also lies on chromosome 15. [provided by RefSeq]
Sequence: HASGNGTTKDYCMLYNPYWTALPSTLENATSISLMNLTSTPLCNLSDIPPVGIKSKAVVVPWGSCHFLEKARIAQKGGAEAMLVVNNSVLFPPSGNRSE
Specifica
Specifica
NP_116191
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IMP3/PSL2
SPPL2A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84888
SPPL2A (Human) Recombinant Protein (Q01)
HASGNGTTKDYCMLYNPYWTALPSTLENATSISLMNLTSTPLCNLSDIPPVGIKSKAVVVPWGSCHFLEKARIAQKGGAEAMLVVNNSVLFPPSGNRSE
RUO
SPPL2A
Wheat Germ (in vitro)