missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SRPRB Full-length ORF (NP_067026.2, 1 a.a. - 271 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Codice prodotto. p-7101655
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16183053

Marca: Abnova™ H00058477P01.25ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

The protein encoded by this gene has similarity to mouse protein which is a subunit of the signal recognition particle receptor (SR). This subunit is a transmembrane GTPase belonging to the GTPase superfamily. It anchors alpha subunit, a peripheral membrane GTPase, to the ER membrane. SR is required for the cotranslational targeting of both secretory and membrane proteins to the ER membrane. [provided by RefSeq]

Sequence: MASADSRRVADGGGAGGTFQPYLDTLRQELQQTDPTLLSVVVAVLAVLLTLVFWKLIRSRRSSQRAVLLVGLCDSGKTLLFVRLLTGLYRDTQTSITDSCAVYRVNNNRGNSLTLIDLPGHESLRLQFLERFKSSARAIVFVVDSAAFQREVKDVAEFLYQVLIDSMGLKNTPSFLIACNKQDIAMAKSAKLIQQQLEKELNTLRVTRSAAPSTLDSSSTAPAQLGKKGKEFEFSQLPLKVEFLECSAKGGRGDVGSADIQDLEKWLAKIA

Specifica

Numero di accesso NP_067026.2
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 58477
Peso molecolare 56.1kDa
Nome SRPRB (Human) Recombinant Protein (P01)
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 25 μg
Immunogeno MASADSRRVADGGGAGGTFQPYLDTLRQELQQTDPTLLSVVVAVLAVLLTLVFWKLIRSRRSSQRAVLLVGLCDSGKTLLFVRLLTGLYRDTQTSITDSCAVYRVNNNRGNSLTLIDLPGHESLRLQFLERFKSSARAIVFVVDSAAFQREVKDVAEFLYQVLIDSMGLKNTPSFLIACNKQDIAMAKSAKLIQQQLEKELNTLRVTRSAAPSTLDSSSTAPAQLGKKGKEFEFSQLPLKVEFLECSAKGGRGDVGSADIQDLEKWLAKIA
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Status giuridico RUO
Alias gene APMCF1
Nome comune SRPRB
Simbolo del gene SRPRB
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Sistema di espressione wheat germ expression system
Forma Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato