Learn More
R&D Systems™ Human ST6GAL2 (NP_001135823.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18740637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18740637 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18740637 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.39€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 45.69€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2
Numero di accesso NP_001135823.1
ID gene (immissione) 84620
Alias gene Alpha 2,6-ST 2, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 2, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase II, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,6-sialyltransferase 2, EC 2.4.99, EC 2.4.99.1, FLJ30711, FLJ37730, FLJ38334, hST6Gal II, KIAA1877, KIAA1877St6gal2, Sialyltransferase 2, sialyltransferase 2 (monosialoganglioside sialyltransferase), SIAT2, ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 2, ST6Gal II, ST6GALII
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg