Learn More
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32155578 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32155578 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2591581Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: STAM (STAM1) knockout HEK-293T