Learn More
Novus Biologicals™ Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired)
Codice prodotto. 18255122 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18255122 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18255122 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82089079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1257.90€ / 1 sets
    Risparmia 72.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
The Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Quantità 1 Set
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Stomach
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Primary Tumor and Normal Paired
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Primary Tumor and Normal Paired)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only