missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Submaxillary gland Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Submaxillary gland Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Digestive/Waste |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Submaxillary gland |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Normal |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?