missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Syndecan-2/CD362 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18744967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
25 Tests
Dimensione della confezione:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18744967 25 Tests 25 tests
18779127 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18744967 Fornitore R&D Systems N. del fornitore FAB2965P025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

Syndecan-2/CD362 Monoclonal specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Syndecan-2/CD362
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 305515
Coniugato R-PE
Diluizione Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulazione Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N. accesso geni AAH49836.1
Alias gene CD362, CD362 antigen, Fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SDC2, SYND2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2, Syndecan2
Simboli geni SDC2
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2 Glu19-Gly144 Accession # AAH49836.1
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 25 Tests
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6383
Test di specificità Detects human Syndecan-2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombiant mouse Syndecan-1, recombinant human (rh) Syndecan-3, or rhSyndecan-4 is observed.
Target Species Human
Content And Storage Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.